Imprimer
1-Bromo-3,5-difluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Difluorobromobenzene
PC1385-100G PC1385-1KG PC1385-250G
APOSPC1385-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1385-100G APOSPC1385-1KG APOSPC1385-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzène 98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 140…141 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,676 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010305
Numéro CAS: 461-96-1
UN: 1993
ADR: 3,III