Imprimer
2-Bromo-1,4-difluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenzène 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 58…59 °C/20mmHg
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000345
Numéro CAS: 399-94-0
EINECS: 206-920-0