Imprimer
1-Bromo-2,6-difluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
PC1382D-100G PC1382D-25G
APOSPC1382D-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1382D-100G APOSPC1382D-25G
1-Bromo-2,6-difluorobenzène 98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 61 °C/35mmHg
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009894
Numéro CAS: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III