1-Bromo-2,4-difluorobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃BrF₂ Point d'ébullition: 145…146 °C Point de fusion: –4 °C Densité: 1,708 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000330 Numéro CAS: 348-57-2 EINECS: 206-479-4 UN: 1993 ADR: 3,III |