Imprimer

4-Bromo-2,5-difluoroanisole 99%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene

PC1380D-25G PC1380D-5G
APOSPC1380D-25GEA 63.8 EUR
APOSPC1380D-25G APOSPC1380D-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanisole 99%
4-Bromo-2,5-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 223.02 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143258
Numéro CAS: 202865-60-9
EINECS: 606-491-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR