Imprimer
2-Fluoro-m-toluonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 0 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782078
Numéro CAS: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III