1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂BrCl₂F Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142585 Numéro CAS: 202865-57-4 |