Imprimer
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1374KG-25G PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA 1220 EUR
APOSPC1374KG-25G APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Formule: C₅H₅BrClF₃
Poids moléculaire: 237.45 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C/93mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153682
Numéro CAS: 356-73-0