Imprimer
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane
PC1372B-100G PC1372B-25G
APOSPC1372B-100GEA 458 EUR
APOSPC1372B-100G APOSPC1372B-25G
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane 97%
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane
Formule: C₂HBrClF₃
Point d'ébullition: 50 °C
Densité: 1,872 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009602
Numéro CAS: 151-67-7
UN: 3334
ADR: 9,III