Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782070
Numéro CAS: 916792-07-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III