Imprimer
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 109 EUR
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène 98%
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
Poids moléculaire: 209.44 g/mol
Point d'ébullition: 188…194 °C
Densité: 1.727 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051794
Numéro CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS III