Imprimer
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G PC1359-500G
APOSPC1359-100GEA 29 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G APOSPC1359-500G
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃BrClF₃
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000601
Numéro CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2