4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromobenzotrifluorure
Formule:
C₇H₄BrF₃ Poids moléculaire: 225.01 g/mol Point d'ébullition: 154…156 °C Densité: 1.607 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000398 Numéro CAS: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3 III |