Imprimer
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzène
PC1347-100G PC1347-25G PC1347-5G PC1347-500G
APOSPC1347-100GEA 78.3 EUR
APOSPC1347-100G APOSPC1347-25G APOSPC1347-5G APOSPC1347-500G
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène 98+%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142587
Numéro CAS: 110407-59-5