Imprimer
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1340-1KG PC1340-250G PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA 0 EUR
APOSPC1340-1KG APOSPC1340-250G APOSPC1340-500G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
Point d'ébullition: 154…156 °C
Densité: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000380
Numéro CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III