Imprimer
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412200
Numéro CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2