Imprimer
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1328-1G PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA 264 EUR
APOSPC1328-1G APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol
Formule: C₄H₄F₄O
Point d'ébullition: 152…157 °C
Densité: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190085
Numéro CAS: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3,III