Imprimer
3'-Chloro-4'-fluoroacétanilide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1318-100G PC1318-25G PC1318-5G
APOSPC1318-100GEA 0 EUR
APOSPC1318-100G APOSPC1318-25G APOSPC1318-5G
3'-Chloro-4'-fluoroacétanilide 98%
3'-Chloro-4'-fluoroacétanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018095
Numéro CAS: 877-90-7