Imprimer
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 205 EUR
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569309
Numéro CAS: 2967-72-8