Imprimer
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1303-5G PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA 73 EUR
APOSPC1303-5G APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Point d'ébullition: 71 °C/11mmHg
Point de fusion: –34,4 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077613
Numéro CAS: 707-72-2
UN: 1760
ADR: 8,III