Imprimer
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1301-1G PC1301-5G
APOSPC1301-1GEA 97.8 EUR
APOSPC1301-1G APOSPC1301-5G
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
4,4,4-Trifluorobutyronitrile
Formule: C₄H₄F₃N
Poids moléculaire: 123.08 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183570
Numéro CAS: 690-95-9
UN: 3273
ADR: 3+6.1 II