Imprimer
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,3,5,6-Tétrafluorophényl)méthanol
PC1300-25G PC1300-1G PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA 29 EUR
APOSPC1300-25G APOSPC1300-1G APOSPC1300-5G
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique 98%
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique
Formule: C₇H₄F₄O
Poids moléculaire: 180.1 g/mol
Point d'ébullition: 220…225 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792428
Numéro CAS: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7