Imprimer
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1295-25G PC1295-5G
APOSPC1295-25GEA 0 EUR
APOSPC1295-25G APOSPC1295-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride
Formule: C₂₄F₄₈O₈
Point d'ébullition: 120…122 °C/1mmHg
Densité: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411205
Numéro CAS: 13140-25-5
UN: 3265
ADR: 8,II