Imprimer
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1288-1G PC1288-5G PC1288-25G
APOSPC1288-1GEA 195 EUR
APOSPC1288-1G APOSPC1288-5G APOSPC1288-25G
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one
  • Solubility in water 7.2%.
  • Surface tension 14.2 dynes/cm.
Formule: C₄H₃F₅O
Poids moléculaire: 162.06 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C
Densité: 1.284 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094116
Numéro CAS: 374-41-4