Imprimer
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 105 EUR
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formule: C₄H₃Br₂F₅
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1,994 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094110
Numéro CAS: 378-69-8