Imprimer
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetaldehyde butyl 2,2,2-trifluoroethyl acetal
PC1267-100G PC1267-25G
APOSPC1267-100GEA 911 EUR
APOSPC1267-100G APOSPC1267-25G
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal
Formule: C₈H₁₅F₃O₂
Point d'ébullition: 143,2…143.3 °C/751mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094109
Numéro CAS: 2925-42-0