Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 50.9 EUR
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Point d'ébullition: 143 °C
Point de fusion: –15,2 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03092901
Numéro CAS: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III