Imprimer
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propanoïque 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-1G PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-1GEA 140 EUR
APOSPC1253T-1G APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propanoïque 95%
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propanoïque
Formule: C₄H₂F₆O₃
Poids moléculaire: 212.05 g/mol
Point d'ébullition: 153…156 °C
Point de fusion: 77…84 °C
Densité: 1.183 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190631
Numéro CAS: 662-22-6
UN: 3261
ADR: 8 III