Imprimer
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 63.8 EUR
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formule: C₄H₅F₆N
Poids moléculaire: 181.08 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042094
Numéro CAS: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN: 2924
ADR: 3+8 III