Imprimer
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1246-10G PC1246-25G PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA 108 EUR
APOSPC1246-10G APOSPC1246-25G APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃F₉GaO₉S₃
Densité: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093898
Numéro CAS: 74974-60-0
UN: 3260
ADR: 8,III