2-Fluoropyridine-5-ol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-pyridinol, 6-Fluoropyridin-3-ol
Formule:
C₅H₄FNO Point de fusion: 145…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075040 Numéro CAS: 55758-32-2 |