Imprimer
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Poids moléculaire: 179.15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863162
Numéro CAS: 3093-97-8