Imprimer
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1234-1G PC1234-5G PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA 58 EUR
APOSPC1234-1G APOSPC1234-5G APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Formule: C₁₄H₆F₁₀Si
Point d'ébullition: 92…94 °C/1mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042066
Numéro CAS: 10536-62-6