Bismuth (III) fluorure 99,5%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
BiF₃ Poids moléculaire: 265.98 g/mol Point d'ébullition: 230 Point de fusion: 727 °C Densité: 5.32 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010893 Numéro CAS: 7787-61-3 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 12,01305 |