Imprimer
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formule: C₁₂H₈F₂O
Point d'ébullition: 232…240 °C/743mmHg
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013552
Numéro CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6