Imprimer
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1224-100G PC1224-250G PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA 109 EUR
APOSPC1224-100G APOSPC1224-250G APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  • Polymer grade
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Point de fusion: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039147
Numéro CAS: 83558-87-6