Imprimer
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1217-1G PC1217-25G PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA 55.5 EUR
APOSPC1217-1G APOSPC1217-25G APOSPC1217-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Formule: C₅H₉F₅Si
Point d'ébullition: 60…70 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116436
Numéro CAS: 124898-13-1
UN: 1993
ADR: 3,II