Imprimer
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC1216-100G PC1216-25G PC1216-500G
APOSPC1216-100GEA 106 EUR
APOSPC1216-100G APOSPC1216-25G APOSPC1216-500G
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 206.1187 g/mol
Point de fusion: 178…179 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529657
Numéro CAS: 328-90-5