Imprimer
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 109 EUR
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068148
Numéro CAS: 175137-29-8