4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4,4-Trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dione
Formule:
C₁₀H₇F₃O₂ Point d'ébullition: 224 °C Point de fusion: 37…40 °C Densité: 1,113 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000425 Numéro CAS: 326-06-7 EINECS: 206-307-8 |