Imprimer
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1204-1G PC1204-5G
APOSPC1204-1GEA 81.6 EUR
APOSPC1204-1G APOSPC1204-5G
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00797557
Numéro CAS: 82317-83-7