Imprimer
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 174 EUR
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Poids moléculaire: 166.11 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632197
Numéro CAS: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III