Imprimer
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1182-1G PC1182-5G
APOSPC1182-1GEA 199 EUR
APOSPC1182-1G APOSPC1182-5G
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Formule: C₉H₁₁ClF₃NSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763705
Numéro CAS: 205444-18-4