Imprimer
Anhydride 4,5-difluorophtalique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1162-10G PC1162-1G PC1162-5G
APOSPC1162-10GEA 567 EUR
APOSPC1162-10G APOSPC1162-1G APOSPC1162-5G
Anhydride 4,5-difluorophtalique 95%
Anhydride 4,5-difluorophtalique
Formule: C₈H₂F₂O₃
Point de fusion: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08695033
Numéro CAS: 18959-30-3