Imprimer
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1155-10G PC1155-1G PC1155-5G
APOSPC1155-10GEA 719 EUR
APOSPC1155-10G APOSPC1155-1G APOSPC1155-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈BrFO₂
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00466240
Numéro CAS: 350-27-6
UN: 1759
ADR: 8,III