2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
Formule:
C₉H₈BrFO₂ Poids moléculaire: 247.0600 g/mol Point de fusion: 63…66 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03730100 Numéro CAS: 157014-35-2 UN: 3261 ADR: 8 III |