Imprimer
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
PC1153-1G PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA 65.5 EUR
APOSPC1153-1G APOSPC1153-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059509
Numéro CAS: 76609-34-2
UN: 1760
ADR: 8 III