Imprimer
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 66.7 EUR
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059508
Numéro CAS: 61397-54-4
UN: 3265
ADR: 8 III