Imprimer
2,5-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Poids moléculaire: 169.13 g/mol
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246886
Numéro CAS: 1007605-44-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III