Imprimer
3,6-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1143-1G PC1143-5G PC1143-25G
APOSPC1143-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1143-1G APOSPC1143-5G APOSPC1143-25G
3,6-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde 98%
3,6-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275289
Numéro CAS: 887267-04-1